Learn More
Lanthan-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum |
Farbe | Silberfarben bis weiß |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Aussehen | Silvery-white rod |
Dichte | 6.17g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Menge | 25 mm |
Verpackung | Mylar, unter Argon |
Form | Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser |