Learn More
Lanthan-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313828
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Form: ca. .0.20 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Specifica
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Farbe Silberfarben bis weiß
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Silvery-white rod
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Menge 10 mm
Form Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser