Learn More
Lanthanpulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412557
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-91-0
Summenformel La
Molekulargewicht (g/mol) 138.91
MDL-Nummer MFCD00011066
InChI-Schlüssel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-Name Lanthan
SMILES [La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum powder
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver