Learn More
Lanthan Nitratlösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Reagenz, Lösung nach Europäischem Arzneibuch
- Hochreines, beständiges Produkt, entwickelt und getestet für Anwendungen nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.).
- Anwendungen umfassen die Verwendung bei der Identifizierung von Ionen und funktionellen Gruppen (2.3.1) und die Verwendung als Reagenz bei der Durchführung von Tests, die in mehreren EP-Monographien beschrieben sind.
- Akkurat, gleichbleibend und reproduzierbar.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | EP-Tests |
| Menge | 1 l |