Learn More
Lanthannitrat,6-Hydrat, BAKER™, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15538814
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan-Nitrat
Namenshinweis 6-Hydrat
CAS 10277-43-7
Menge 100 g
Summenformel H12LaN3O15
MDL-Nummer MFCD00149751
Synonym Lanthan(III)-nitrat, Hexahydrat 1:3:6, Lanthan3+-Hexahydrattrinitronat, Lanthan(III)-nitrathexahydrat, Lanthannitrathexahydrat,, Lanthannitrathexahydrat, Lanthannitrat, 6-Hydrat, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[La+3 ]
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
PubChem CID 16211478
Formelmasse 433.03
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.