Learn More
Lanthan(III)-oxid, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 4200.0°C |
Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2315.0°C |
Namenshinweis | 91% |
Farbe | Weiß bis grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 89% min |
Strukturformel | La2O3 |
Merck Index | 15, 5414 |