Learn More
Lanthan(III)-chlorid- Heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
6 x 1 ea.
Je 1
Verpackung:
Ampulle
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid-Konzentrat |
Menge | Je 1 |
Summenformel | ClNa |
Strukturformel | NaCl |
MDL-Nummer | MFCD00003477 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3534976 |
InChI-Schlüssel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
IUPAC-Name | Natriumchlorid |