Learn More
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762621
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99,99 %, Cl3La.7H2O, CAS-Nummer 10025-84-0, 500 g, weiß, 371.38, Spurenmetallbasis, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Summenformel Cl3H14LaO7
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
MDL-Nummer MFCD00149756
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum chloride heptahydrate
Schmelzpunkt 91.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel LaCl3·7H2O
Merck Index 15, 5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
Formelmasse 371.38
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis