Learn More
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet.
740.00 € - 765.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Rubber-based Adhesive |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 33 m x 50 mm |
Material | Vinyl |
Verpackungsmenge | 12 Rollen |
Dicke | 0.14 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17701699
|
3M™
7100260598 |
White |
765.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17781679
|
3M™
7100260125 |
Red |
740.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17741689
|
3M™
7100260283 |
Yellow |
740.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17711689
|
3M™
7100260162 |
Green |
765.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17791679
|
3M™
7100260160 |
Blue |
765.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17701689
|
3M™
7100260161 |
Black |
740.00 €
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe∣∣ Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen∣∣ Resistent gegen viele Lösungsmittel
- Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen∣∣ In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
- Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen∣∣ Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi∣∣ Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
Spezifikation
Rubber-based Adhesive | |
Vinyl | |
0.14 mm |
33 m x 50 mm | |
12 Rollen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471