missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warnschilder aus laminiertem Polyester

4.10 € - 8.51 €

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschreibung Laminiertes Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10000674
Unterlagen ansehen
Brady™
250201
100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10481834
Unterlagen ansehen
Brady™
250202
200 mm
4.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11720194
Unterlagen ansehen
Brady™
223438
315 mm
6.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10653385
Unterlagen ansehen
Brady™
250200
50 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Je 1
Laminiertes Polyester
0,024 mm
Dreieckig
Warning Sign
Polyester
Permanent Acrylic
Pipemarkers and safety signs
-40 °C bis 110 °C
Warnung vor brennbaren Materialien
Schwarz auf gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen