Learn More
Brady™ ETIKETTE DANGER
Langlebige laminierte Polyester-Warnschilder zum Markieren von Rohren und Sicherheitsschildern. Die Brady™ laminierten Polyester-Warnschilder sind mit einem permanenten Acrylklebstoff fixierbar.
86.65 €
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12300160
|
Brady™
829422 |
ISO 7010 | Warnung vor brennbaren Materialien | 20 mm |
86.65 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11808030
|
Brady™
826610 |
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform | Warnsymbole | 25 mm |
86.65 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Laminiertes Polyester.
- Schwarz auf gelb für gute Sichtbarkeit.
- Permanenter Acrylklebstoff.
Spezifikation
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
22 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global | |
Schwarz auf gelb |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
Dreieckig | |
Sicherheitsetiketten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ETIKETTE DANGER