missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester Mandatory Signs: For Pedestrians
3.40 € - 4.40 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10765155
|
Brady™
250112 |
100 mm |
3.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10041104
|
Brady™
250113 |
200 mm |
4.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts