Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 814596
3.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15604297
  • 4.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Dauerhaftes Acryl
148 mm
148 mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Glanz
Je 1
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global