Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
Artikelnummer. p-7159816
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
250  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15624367
Marke: Brady™ 817037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-100x100-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot