Learn More
Brady™ Laminated Polyester GHS Symbol Labels: Explosive
Etiketten mit GHS-Symbol – explosiv
Marke: Brady™ 811679
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den schwierigsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Extrem langlebige Materialien sorgen dafür, dass Sie die Produkte nur einmal kennzeichnen müssen
- Extrem wetter-, abrieb- und chemikalienbeständig
- Die Etiketten widerstehen Temperaturen von -40 bis +120 °C
- Die 50 x 50 mm-Etiketten werden als Endlosrolle geliefert und vom Anwender nach Bedarf zugeschnitten
- Die 100 x 100 mm-Etiketten sind Einzeletiketten auf einer Rolle
Spezifikation
Glanz | |
250/Packung | |
100 mm | |
100.00 mm | |
Diamantförmig | |
Schwarz auf Weiß |
Laminiertes Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Deutsch |