Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10481254
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10481254
Marke: Brady™ 251336
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 291-148X297-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B) 148mm B x 297mm H
Angezeigter Text Rettungsleiter
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün