Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10080564
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10080564
Marke: Brady™ 250400
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7012
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Abmessungen (L x B) 3,9 x 3,9 Zoll
Angezeigter Text Richtungspfeil
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün