Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 250424
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7017 | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
297 mm | |
148 mm | |
Rechteckig | |
Fluchtweg nach links | |
Weiß auf Grün |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
148 mm B x 297 mm B | |
Fluchtwegzeichen |