Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 4.3b, aus laminiertem Polyester – Stoffe, die mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
4.65 € - 361.81 €
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0,099 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11760214
|
Brady™
223567 |
100 mm | Je 1 | 100,00 mm |
4.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11710254
|
Brady™
223607 |
100 mm | 250/Packung | 100.00 mm | N/A | ||||
11780214
|
Brady™
223569 |
297 mm | Je 1 | 297.00 mm | N/A | ||||
11770214
|
Brady™
223568 |
200 mm | Je 1 | 200.00 mm | N/A | ||||
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
4 |
Laminiertes Polyester | |
0,099 mm | |
Diamantförmig | |
Weiß auf Blau |