Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 3b, aus laminiertem Polyester – Entzündbare flüssige Stoffe
4.65 € - 414.00 €
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Laminiertes Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Dicke | 0,099 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Menge | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11780244
|
Brady™
223604 |
100 mm | 250/Packung | 100,00 mm |
414.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11740214
|
Brady™
223565 |
200 mm | Je 1 | 200,00 mm |
6.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11730214
|
Brady™
223564 |
100 mm | Je 1 | 100,00 mm |
4.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11750214
|
Brady™
223566 |
297 mm | Je 1 | 297,00 mm |
13.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
3 |
Laminiertes Polyester | |
0,099 mm | |
Diamantförmig | |
Weiß auf Rot |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 3b, aus laminiertem Polyester – Entzündbare flüssige Stoffe