Learn More
Novus Biologicals™ Lamin A + C Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18535762 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18535762
Marke: Novus Biologicals™ NB10056649PEP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 4000
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56649
Gen-Alias CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, dilated 1 A (autosomal dominant), EMD2, FPLD, HGPSFPL, lamin A/C, lamin A/C-like 1, lamin-A/C, LDP1, LFP, LGMD1B, limb girdle muscular dystrophy 1 B (autosomal dominant), LMN1IDC, LMNC, LMNL1, prelamin-A/C, PRO1,70 kDa lamin, progeria 1 (Hutchinson-Gilford type), renal carcinoma antigen NY-REN-32
Gensymbol LMNA
Menge 0,1 mg
Forschungskategorie Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Stem Cells
Lagerungspuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.