Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 8-Channels Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
695.58 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | Lambda™ Plus |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17213514
|
Corning™
4080-STD |
1 bis 10 μl |
695.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17233514
|
Corning™
4081-STD |
5 bis 50 μl |
695.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17253514
|
Corning™
4082-STD |
20 bis 200 μl |
695.58 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17273514
|
Corning™
4083-STD |
50 bis 300 μl |
695.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Specifications
ISO17025 | |
Universal-Pipettenspitze | |
Lambda™ Plus | |
Ja |
Autoklavierbar | |
8 | |
Mehrkanalpipette | |
3 Jahre |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.