Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, reduziert, 4x
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60015.AC
76.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Laemmli SDS-Probenpuffer wird für die Proteinprobenvorbereitung verwendet, die im Laemmli SDS-PAGE-System eingesetzt wird. Es ist ein weit verbreitetes System für die Proteinelektrophorese. Darüber hinaus wird es bei der Polyacrylamid-Gel-Analyse von Proteinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet, um Proteine zu denaturieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromophenolblau
• Die im Laemmli SDS-Probenpuffer enthaltene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine. SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
• Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Vorbereitung von Proteinproben im SDS-PAGE-System verwendet.
• Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet.
• Er wird auch für Polyacrylamid-Proteingel-Analysen eingesetzt
Spezifikation
Blau | |
Proteinproben-Ladepuffer | |
Laemmli SDS-PAGE |
4X | |
Flüssig | |
25 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,3-Propanetriol,Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propaned
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L504 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
P15L503 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J60015.AC,J60015.AD |
Y29K519 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J60015.AC,J60015.AD |
Z28K524 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | J60015.AC,J60015.AD |
X01K539 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | J60015.AC,J60015.AD |