Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 6X
Artikelnummer. 15413399
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15413399
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60660.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) is an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Composition of this buffer is similar to the reducing buffer minus mercaptoethanol. This product is ideal for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Der Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromphenolblau
  • Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine.SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
  • Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
  • Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
  • Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 6X
Produkttyp Probenladepuffer
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laemmli SDS-PAGE
Menge 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,3-Propanetriol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato