Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-White
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Beschreibung
- Damenmantel
- Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
- Farbe: Weiß
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-4XL
- Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem. Reinigung mit Perchlorethylen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Groß |
Geschlecht | Damen |
Material | Cotton |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Tunnelized Elastic |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Ladies Coat 7463-White >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur