Learn More
Lactulose, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 5.5 bis 6.5 (1 % aq. soln.) |
| Menge | 100 g |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in 5 % Wasser (farblos) |
| Optische Drehung | −45 bis −52 ° (c = 5, Wasser, 24 h) |
| Formelmasse | 342.3 |
| Reinheit (%) | ∼ 98 % |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lactulose
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H370-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactulose