Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
MedChemExpress Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Marke: Medchem Express HY-B0347
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.Spezifikation
Lacidipine | |
Off-White | |
C26H33NO6 | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM) | |
455.54 | |
99.98% | |
Solid |
103890-78-4 | |
Research | |
100 mg | |
O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC | |
455.54 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.