Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lacidipin
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lacidipine |
CAS | 103890-78-4 |
Schmelzpunkt | 179.0°C |
Summenformel | C26H33NO6 |
Menge | 1 g |
InChI-Schlüssel | GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC |
IUPAC-Name | 3,5-Diethyl 4-{2-[(1E)-3-(Tert-Butoxy)-3-Oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-Dimethyl-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat |
Molekulargewicht (g/mol) | 455.55 |
Formelmasse | 455.55 |