Learn More
Thermo Scientific™ LabTower™ AFT klinisches Reinwassersystem
Ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Diese Systeme für 20 oder 40 Liter pro Stunde werden mit Vorbehandlung und integriertem 100-Liter-Tank geliefert.
N.V.
Spezifikation
Leitfähigkeit | 0.1 to 1.0 μS/cm |
---|---|
Bacterial retention | 0.99 |
Elektrische Anforderungen | 230 V 50 Hz |
Frequenz | 50 Hz |
Tiefe (metrisch) | 580 mm |
Beschreibung
Thermo Scientific™ LabTower AFT ist ideal zur Versorgung klinischer Analysatoren. Das System mit einer Produktionsrate von 20 oder 40 Liter pro Stunde erhältlich. Beide Versionen werden mit Vorbehandlung und integriertem 100-Liter-Tank geliefert.
Das System nutzt folgende Verfahren zur Wasseraufbereitung:
- Vorbehandlung in einem 10"-Filtergehäuse mit 5 µm-Filter und Härtestabilisator zum Schutz der nachgelagerten Aufbereitungsmedien
- Umkehrosmose-Modul zur Entfernung von organischen und anorganischen Verunreinigungen, Mikroorganismen, Partikeln und Kolloiden
- Ionenaustauscher zur Entfernung von gelösten organischen Substanzen und anorganischen Ionen
- Digitale Steuerung zur automatischen Überwachung und Steuerung des Umkehrosmosesystems
- Lichtgeschützer Vorratstank mit Füllstandskontrolle zur vollautomatischen Bereitstellung von Reinwasser
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation
0.1 to 1.0 μS/cm | |
230 V 50 Hz | |
580 mm | |
1500 mm | |
2 to 6 bar | |
10 to 1 MΩ·cm | |
230 V |
0.99 | |
50 Hz | |
R 3/4 in. | |
66 kg | |
0.25 kW | |
2°C to 35°C | |
450 mm |