Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 50mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Zur einfachen Reinigung und Entsorgung sowie weniger Kreuzkontaminationsrisiken bei Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten mit einem Volumen von 50 bis 2000 ml.
auf Anfrage
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Tubing Style Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Tubing Style Preis Menge & Verfügbarkeit  
11536301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH30657.11
auf Anfrage
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11596301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH30658.11
50 ml 12 in. lange 1/4 in.-Schläuche
auf Anfrage
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den mit 2 Anschlüssen an der Oberseite (Luer-Lock und MPC-Einsatz) versehenen Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Beuteln für Medien, Puffer, Injektionswasser (WFI) und Bioprodukte mit Volumen von 50 bis 2000 ml vereinfachen sich Reinigung und Entsorgung. Zudem verringert sich die Gefahr von Kreuzkontamination.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 einbahnigen, mehrschichtigen Gießfolie hergestellt, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere standardmäßigen Labtainer sind für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen geeignet. Für optimale Eignung, Form und Funktion können Labtainer mit der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Highlights:
  • 11 Größen von 50 ml bis 50 l
  • Film wurde entwickelt, um die beste Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für Sammlung, Lagerung und Transport von sterilen Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: überlegene Belastbarkeit, Durchstoßfestigkeit und physikalische Eigenschaften, um die Stabilität des Inhalts zu gewährleisten
  • Sterilisiert mit Gammastrahlung
  • Praktisches End-Port-Design mit einem Griff am gegenüberliegenden Ende
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starren Ballonflaschenwänden
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek an qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Probenahme – Sammlung von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioverfahren-Phasen
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – sterile Lagerung von Medien, Puffern und Prozesszwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Reinigung – Pufferzuführung zum Reinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – steriles Reservoir für Abfüllanlagen
  • Transport &
     Versand – lose sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Prozesszwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen