Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen (Luer-Lock) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis zu 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
- 11 Größen von 50 ml bis 50 l
- Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
Transport und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 L |
| Abmessungen | 29,5cm x 31cm (11,6 in. x 12,2 in.) |
| Außenverpackung | Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. |
| Innere Schutzverpackung | In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. |
| Menge | 2 l, jeweils |
| Sterilisationsmethode | Gammabestrahlt |
| Schlauchleitung 1 | Zeile 1.Luer-Lock-Anschluss für Einsatz, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.) |
| Schlauchleitung 3 | Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 Zoll) |
| Schlauchleitung 2 | Zeile 2.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.) |
| Produktlinie | Labtainer |
| Mehr anzeigen |