Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00104-I
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 2 Anschlüsse (1MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe). Er ist mit einer Kapazität von 50, 100 und 200 l erhältlich.
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
- Linie 1: MPC-Einsatz mit 9.5 mm (3/8 in.) Widerhaken, Kappe und Schlauchklemme. Innendurchmesser: Silikon, Länge: 51 cm (20 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
- Linie 2: MPC-Gehäuse mit 9.5 mm (3/8 in.) Widerhaken, Stopfen und Schlauchklemme.
Spezifikation
| Bei Raumtemperatur lagern. | |
| TK-0050-05 | |
| Polyethylen | |
| ASI™ 26/77 | |
| MPC-Anschlüsse + Kappen, Schlauchklemmen | |
| Polybeutel an Schlauchenden, Schutzmaterial um raue Bereiche | |
| Raumtemperatur | |
| 108 x 76,2 cm (42,5 x 30 in.) | |
| 108 cm | |
| 76,2 cm |
| 100 l | |
| 2 Anschlüsse (1 MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe) | |
| C-Flex, 51 cm | |
| 4 ml-Polybeutel, ein 4 ml-Polybeutel | |
| Labtainer™ | |
| 10/Karton | |
| Bestrahlt | |
| 42,5 in. | |
| 30 in. |