Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, capsule filter, MPC insert, injection port
Artikelnummer. p-7111321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17810807
Marke: Thermo Scientific™ SS00160I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC enthält 3 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter, MPC-Einsatz, Klemmen und eine Injektionsstelle). Er ist mit einer Kapazität von 1, 5, 10 und 20 l erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
  • Linie 1: 0.2 μm PES-Membrankapselfilter + Klemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 30.5 cm (12 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Linie 2: MPC-Einsatz + Kappe, Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Kapazität (metrisch) 10 l
Enthält 3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle)
Material Polyethylen
Schlauchstil C-Flex
Filmbeschreibung ASI™ 26/77
Außenverpackung Zwei 4 ml-Polybeutel
Anschlussdetail Kapselfilter und MPC-Einsatz + Kappe
Produktlinie Labtainer
Innere Schutzverpackung Schutzmaterial um raue Bereiche
Menge 15/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Abmessungen (L x B x H) 32 x 56,5 cm (12,6 x 22,3 in.)
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (angloamerikanisch) 22,3 in.
Breite (metrisch) 56,5 cm
Produkttyp BioProcess Container