Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 2 ports, capsule filter and MPC insert
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ SS00164-I
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15999926
  • auf Anfrage / 5 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 2 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter und 1 MPC-Einsatz mit Klemmen). Er ist mit einer Kapazität von 50, 100 und 200 l erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
  • Linie 1: 0.2 μm PES-Membrankapselfilter + Klemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.4 cm (36 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Linie 2: MPC-Einsatz + Kappe, Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 91.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
2 Anschlüsse (1 Membrankapselfilter und 1 MPC-Einsatz mit Quetschklemmen)
C-Flex, 91,4 cm
Zwei 4 ml-Polybeutel
Labtainer™
5/Karton
Bestrahlt
56 in.
37,5 in.
200 l
Polyethylen
ASI™ 26/77
Kapselfilter und MPC-Einsatz + Kappe
Schutzmaterial um raue Bereiche
Raumtemperatur
142,2 x 95,3 cm (56,0 x 37,5 in.)
142,2 cm
95,3 cm