Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 10L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17825706 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 l, jeweils
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17825706
Marke: Thermo Scientific™ SH30714.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesen BPC-Beuteln vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Mit dem Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen (MPC-Einsatz) vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis zu 50 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • 11 Größen von 50 ml bis 50 l
  • Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Abmessungen 62,2cm x 30cm (24,5 in. x 11,8 in.)
Außenverpackung Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Innere Schutzverpackung In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Menge 10 l, jeweils
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Schlauchleitung 1 Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 in.)
Schlauchleitung 3 Zeile 3.Mit Stopfen, ohne Schlauch
Schlauchleitung 2 Zeile 2.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7mm (0,38 x 0,5 in.)
Produktlinie Labtainer
Port Detail Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
Film Description CX5-14