Learn More
Amarell™ Präzisionslaborthermometer für vollständige Immersion
48.01 € - 130.00 €
Spezifikation
Flaschenfüllung | Roter Alkohol |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tests im Auftrag der Regierung |
Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
Produkttyp | Präzisionsthermometer |
Calibrated | Ja |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10726265
|
Amarell™
L26610 |
-10 bis +150 °C | 1 °C |
58.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10183044
|
Amarell™
L26612 |
-10°bis +200 °C | 1 °C | N/A | |||||
10274672
|
Amarell™
L26618 |
-10°bis +50 °C | 0,5 °C | N/A | |||||
10111462
|
Amarell™
L26620 |
-10 bis 100 °C | 0,5 °C |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10084052
|
Amarell™
L26634 |
-10°bis +50 °C | 0,1 °C |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Typ A:Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: -10/0 - +100 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 270/8 - 8,5mm
Spezifikation
Roter Alkohol | |
Vollständig eintauchbar | |
Ja |
Tests im Auftrag der Regierung | |
Präzisionsthermometer |