Learn More
JULABO™ Labortemperaturregler
Artikelnummer. 10468472
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C bis +350 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10468472
Marke: JULABO™ 9700140
Julabo™ Labortemperaturregler erfüllen temperaturabhängige Mess-, Steuer-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben.
  • PID-Temperatursteuerung
  • Große und helle LED-Anzeige
  • Ständige Anzeige von Soll- und Ist-Werten
  • Spritzwasserfeste Tastatur
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • RS-232-Schnittstelle
  • Anschlüsse für zwei Pt100-Sensoren (Arbeitssicherheit)
  • Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50 Hz
  • Temperaturstabilität (je nach Anwendung) 0.01 K bis 0.5 K
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Höhe (metrisch) 16 cm
Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
Länge (metrisch) 17 cm
Maximale Temperatur (metrisch) 350 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis +350 °C
Breite (metrisch) 17 cm
Wirkleistung 2 kW
Abmessungen (L x B x H) 17 x 17 x 16 cm
Modell Gehäuse LC4
Gewicht (metrisch) 3 kg
Stromstärke 10 A
Displaytyp LED
Typ Labor-Temperaturregler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizhauben, Heizbäder und Heizmatten
Spannung 230 V