Learn More
Haiminger™ Laborkühlschrank
Artikelnummer. 12028359 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
360 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12028359
Marke: Haiminger™ FKEX 3600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 360 l
Temperaturbereich 2°C bis 10°C
Ausführung der Tür Beidseitig anschlagbar
No. of Doors 1
Einschübe 5
Innen Weißer Kunststoff
Farbe Weiß
Regelungsart Mechanisch
Gewährleistung 2 Jahre
Abtauen Automatisch
Modell FKEX 3600
Abmessungen (T x B x H) außen 1590 H x 600 B x 600 T (mm)
Außentiefe (metrisch) 600 mm
Innentiefe (metrisch) 441 mm
Außenhöhe (metrisch) 1590 mm
Innenhöhe (metrisch) 1418 mm
Außenbreite (metrisch) 600 mm
Innenbreite (metrisch) 513 mm
Energieverbrauch 0.9 kWh/24 h