Learn More
Laborpufferlösung, pH 9,21, blau, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 ml
missing translation for 'unitSize'
250 Milliliter
Descrizione
Reagecon produziert das weltweit umfassendste Sortiment an pH-Reagenzien, die für alle Anforderungen von Endanwendern ausgelegt sind. Dieser Laborpuffer wird gemäß strenger Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat sowie ausführlichem Etikett geliefert. Er ist zur einfacheren Erkennbarkeit farbkodiert.
Specifica
Specifica
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Blau |
| pH | 9.21 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Geruch | Merkmal |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto