Learn More
Heathrow Scientific™ Labor-Notizbücher
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
Marke: Heathrow Scientific™ HS8610B
34.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nummerierte, säurefreie Seiten
- Bietet Platz für den Titel, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift
- Linierte Notizbücher verfügen über mittelbreit linierte Seiten für einfache Berichterstellung
- Die Einbände für alle Versionen sind wasserdicht und chemikalienbeständig
- Maße 218 x 281 mm
- 12 pro Karton
Spezifikation
Säurefreies Papier; | |
8,5 in. | |
Blau | |
218 mm | |
200 |
Gitter | |
11 in. | |
Blau | |
281 mm | |
Notizbuch |