Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Artikelnummer. 16246870 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Einbandfarbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Liniert:
Gitter
Ja
Karierte
Anzahl Seiten:
100
200
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 16246870
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
  • Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
  • Lies flat when opened.
  • User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
  • Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
  • All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Marker ribbon.
  • 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Note: The line model notebooks have a slight impression of vertical lines. The lines are faint -- only printed at 30%. These vertical lines are helpful if you need to add graphs or drawings to the page.
Spezifikation
Material Karton/Papier
Liniert Ja
Width (English) Page 8,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 11 in.
Farbe Grün
Einbandfarbe Grün
Abmessungen (L x B) 21.8 x 28.1 cm
Länge (metrisch) Seite 27.9 cm
Seitenbreite (metrisch) 21.6 cm
Anzahl Seiten 200
Produkttyp Notizbuch