Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Einbandfarbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Liniert:
Gitter
Ja
Karierte
Anzahl Seiten:
100
200
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
- Bleibt geöffnet flach liegen
- In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
- Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
- Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Karton/Papier |
| Liniert | Ja |
| Width (English) Page | 8,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Seite | 11 in. |
| Farbe | Schwarz |
| Einbandfarbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B) | 21,8 x 28,1 cm |
| Länge (metrisch) Seite | 27.9 cm |
| Seitenbreite (metrisch) | 21.6 cm |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |