Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Tiegeldeckel aus Nickel
Mit Nickel-Tiegeldeckeln erzielen Sie optimale Ergebnisse während des Heizprozesses und verringern das Risiko, dass heiße Materialien aus einem offenen Tiegel spritzen. Clifton™ Nickel-Tiegeldeckel sind eine ideale Alternative für Schmelzverfahren, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Marke:  Nickel Electro™ 48
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11489579
  • 11.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet eine Abdeckung für Tiegel
  • Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel während des Heizvorgangs
  • Der Deckel kann einfach mit Laborzangen aus Edelstahl oder Nickel entfernt werden 
  • Bildet in oxidierenden Atmosphären von 400 °C bis 600 °C eine fest haftende Oxidschicht
  • Nickel, das für die Verwendung in Fusionen geeignet ist, bei denen Zirkonium oder andere Metalle nicht verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
1 Stück
Deckel für Labortiegel
350 °C
40 mm