Learn More
Epredia™ Labormarker
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Labormarker
Secureline Marker II
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Markieren Sie Kassetten und Mikroskopobjektträger mit dem qualitativ hochwertigen, langlebigen Thermo Scientific™ Labormarker. Die Tinte ist bei der Verarbeitung und Färbung lösungsmittelbeständig.
Erhältlich mit schwarzer Tinte.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Secureline Marker II |
| Farbe | Schwarz |