Learn More
Smeg™ Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Artikelnummer. p-8011011
Click to view available options
Enthält:
20 Standard- und 10 freie Programme, aktive thermodynamische Trocknung
20 Standard- und 10 freie Programme
Elektrische Anforderungen:
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. (umschaltbar, einphasig, 230 V)
Temperatureinstellung:
Waschbar bis zu 95 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11932699
Marke: Smeg™ GW3060S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen Sie zahlreiche Glasgeräte mit diesem Wäscher Smeg™-Laborglaswäscher werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine fehlerfreie, intuitive Leistung. Spezifisches Zubehör gewährleistet eine qualitativ hochwertige Wäsche selbst der schwierigsten und schmutzigsten Instrumente.
  • Elektronische Mikroprozessorsteuerung
  • Aktive thermodynamische Trocknung
  • Dispensierfach für alkalisches Reinigungspulver
  • Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
  • Waschkammer und Innentür aus AISI 304-Edelstahl
  • Außentafeln aus AISI 304-Edelstahl
  • 2 unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
  • Integrierter Wasserenthärter mit Salzsensor
  • Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
  • Elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit
  • Ohne Rollwagen
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Waschmaschine für Glaswaren
Enthält 20 Standard- und 10 freie Programme
Temperatureinstellung Waschbar bis zu 95 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 490 x 525 x 570 mm
Elektrische Anforderungen 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max. (umschaltbar, einphasig, 230 V)