Learn More
Laborzertifizierungslösung für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Description
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| P | 50μg/ml |
| Al | 25μg/ml |
| As | 25μg/ml |
| B | 25μg/ml |
| Ba | 25μg/ml |
| Cr | 25μg/ml |
| Cu | 25μg/ml |
| Fe | 25μg/ml |
| Li | 25μg/ml |
| Mn | 25μg/ml |
| Ni | 25μg/ml |
| Pb | 25μg/ml |
| Sb | 25μg/ml |
| Se | 25μg/ml |
| SiO2 | 25μg/ml |
| Sr | 25μg/ml |
| Tl | 25μg/ml |
| Zn | 25μg/ml |
| Cd | 10μg/ml |
| Co | 10μg/ml |
| Mo | 10μg/ml |
| Sn | 10μg/ml |
| V | 10μg/ml |
| Be | 5μg/ml |
| Ag | 2.5 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | LFS-Lösung 1 |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
| Menge | 500 ml |
| Güte | Umwelt |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- LFS Solution 1
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch