Learn More
Laborzertifizierungslösung für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep LFS-1-100
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
P | 50μg/ml |
Al | 25μg/ml |
As | 25μg/ml |
B | 25μg/ml |
Ba | 25μg/ml |
Cr | 25μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Fe | 25μg/ml |
Li | 25μg/ml |
Mn | 25μg/ml |
Ni | 25μg/ml |
Pb | 25μg/ml |
Sb | 25μg/ml |
Se | 25μg/ml |
SiO2 | 25μg/ml |
Sr | 25μg/ml |
Tl | 25μg/ml |
Zn | 25μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Mo | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Be | 5μg/ml |
Ag | 2.5 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
LFS-Lösung 1 | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umweltbewusstsein | |
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Mit Analysezertifikat. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF. Quecksilber wird separat geliefert. Al •25 μg/ml Sb •25 μg/ml As •25 μg/ml Ba •25μ g/ml Be •5 μg/ml B •25 μg/ml Cd •10μ g/ml Cr •25μ g/ml Co •10 μg/ml Cu •25 μg/ml Fe •25 μg/ml Pb •25μ g/ml Li •25 μg/ml Mn •25 μg/ml Hg •5 μg/ml Mo •10 μg/ml Ni •25 μg/ml P •50 μg/ml Se •25μ g/ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- LFS Solution 1
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch