Learn More
BRAND™ Laborpinzette
Hergestellt aus PMP oder POM für Haltbarkeit und Beständigkeit.
21.55 € - 33.55 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Menge (Anzahl pro Karton) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Menge (Anzahl pro Karton) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15281209
|
BRAND™
113020 |
250 mm | Abgerundet | 5 |
33.55 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15251209
|
BRAND™
112805 |
115 mm | Spitz | 10 |
21.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Spitze PMP-Pinzette, autoklavierbar bei121° C, Packung mit 10 Stück
- Abgerundete POM-Pinzetten, glasfaserverstärkt, Packung mit 5 Stück
Spezifikation
Pinzette |