Learn More
Fisherbrand™ Laborflasche mit Schraubverschluss
Eine hervorragende Lagerungslösung für das Labor mit minimaler Wärmeausdehnung, die eine relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturänderungen bietet.
Marke:  Fisherbrand™ 3379900827803
Artikelnummer. 10368973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.96 €
    119.00 € / 10 Stück
    Sparen 73.96 €
    38% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hochtemperaturbeständig
  • Glas Typ I gemäß USP, EP und JP
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen