Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Die Schaufel LaboPlast™, Einweg aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke:  Buerkle™ 5378-0020
69.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17260584
  • 75.15 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
  • Polystyrol, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
2000 mL
Unsteril
Polystyrol
67,63 oz.
Ja
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften